Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHT2] (iFluor® 568)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
100520B0 100520B1
AATB100520B0EA 371 EUR InStock
AATB100520B0 AATB100520B1
Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHT2] (iFluor® 568)
Anticorps
UCHT2 is an anti-human monoclonal antibody that is specific for the CD5 antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD5
Clonality: Monoclonal
Clone: UCHT2
Conjugation: iFluor® 568
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité