Anti-CD161 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HP-3G10] (iFluor® 860)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
116100R0 116100R1
AATB116100R0EA 371 EUR InStock
AATB116100R0 AATB116100R1
Anti-CD161 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HP-3G10] (iFluor® 860)
Anticorps
HP-3G10 is an anti-human monoclonal antibody that recognises the CD161 antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD161
Clonality: Monoclonal
Clone: HP-3G10
Conjugation: iFluor® 860
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité