Anti-CD28 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CD28.2] (mFluor™ Blue 570)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
102800T0 102800T1
AATB102800T0EA 371 EUR InStock
AATB102800T0 AATB102800T1
Anti-CD28 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CD28.2] (mFluor™ Blue 570)
Anticorps
CD28.2 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD28 antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD28
Clonality: Monoclonal
Clone: CD28.2
Conjugation: mFluor™ Blue 570
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité