Anti-CD161 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HP-3G10] (mFluor™ Violet 500)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
11610100 11610101
AATB11610100EA 371 EUR InStock
AATB11610100 AATB11610101
Anti-CD161 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HP-3G10] (mFluor™ Violet 500)
Anticorps
HP-3G10 is an anti-human monoclonal antibody that recognizes the CD161 antigen.
  • Affinity purified
  • Easily reconstituted
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD161
Clonality: Monoclonal
Clone: HP-3G10
Conjugation: mFluor™ Violet 500
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité