Anti-CD200 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OX-104] (mFluor™ Violet 510)
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB12000110EA 371 EUR InStock
AATB12000110
Anti-CD200 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OX-104] (mFluor™ Violet 510)
Anticorps
OX-104 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD200 antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD200
Clonality: Monoclonal
Clone: OX-104
Conjugation: mFluor™ Violet 510
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: Mouse IgG1, κ
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité