Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD3e Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHT1] (PE/Cy7)

Fournisseur: AAT BIOQUEST
100321N0 100321N1 100321N2
AATB100321N0EA 319 EUR InStock
AATB100321N0 AATB100321N1 AATB100321N2
Anti-CD3e Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHT1] (PE/Cy7)
Anticorps
The UCHT1 monoclonal antibody binds to human CD3e, a 20 kD member of the Ig superfamily commonly found on the surface of tregs, thymocytes, nkt cells and thymocytes (differentiation dependents).

  • Particularly useful for flow cytometry

This antibody was purified through affinity chromatography.

Attention: For research use only.

Type: Primary
Antigen: CD3e
Clonality: Monoclonal
Clone: UCHT1
Conjugation: PE/Cy7
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité