Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RPA-2.10] (PE/iFluor® 750)

Fournisseur: AAT BIOQUEST
100211R0 100211R1 100211R2
AATB100211R0EA 319 EUR InStock
AATB100211R0 AATB100211R1 AATB100211R2
Anti-CD2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RPA-2.10] (PE/iFluor® 750)
Anticorps
RPA-2.10 is an anti-human monoclonal antibody that is specific for the CD2 antigen.

  • Particularly useful for flow cytometry

This antibody was purified through affinity chromatography.

Attention: For research use only.

Type: Primary
Antigen: CD2
Clonality: Monoclonal
Clone: RPA-2.10
Conjugation: PE/iFluor® 750
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité