Anti-CD8a Mouse Monoclonal Antibody [clone: SK1] (PE/iFluor® 750)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
100811R0 100811R1 100811R2
AATB100811R0EA 319 EUR InStock
AATB100811R0 AATB100811R1 AATB100811R2
Anti-CD8a Mouse Monoclonal Antibody [clone: SK1] (PE/iFluor® 750)
Anticorps
SK1 is an anti-human monoclonal antibody that is specific for the CD8a antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD8a
Clonality: Monoclonal
Clone: SK1
Conjugation: PE/iFluor® 750
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité