Anti-CD8a Mouse Monoclonal Antibody [clone: SK1] (PerCP/Cy5.5)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
100811U0 100811U1 100811U2
AATB100811U0EA 319 EUR InStock
AATB100811U0 AATB100811U1 AATB100811U2
Anti-CD8a Mouse Monoclonal Antibody [clone: SK1] (PerCP/Cy5.5)
Anticorps
SK1 is an anti-human monoclonal antibody that is specific for the CD8a antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD8a
Clonality: Monoclonal
Clone: SK1
Conjugation: PerCP/Cy5.5
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité