VWR® AVS TITRINORM Buffer Solution, pH 9 (at 20 °C), Borate free
Fournisseur: Avantor
VWR®
32037.297EA 44.4 EUR InStock
32037.297
VWR® AVS TITRINORM Buffer Solution, pH 9 (at 20 °C), Borate free
Tampons Tampons pH
Solution prepared from AnalaR® NORMAPUR® grade analytical reagents.
  • Borate free
  • Reference temperature 20 °C
  • True analytical value on the label to an accuracy of ±0,02 pH units
  • Traceable to SRM from NIST
  • Batch number and packing date for traceability
  • Certificate of Analysis available at website
Informations de commande: If significantly large volumes are required please contact your local Avantor sales office for a customised offer.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité