Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SJ25C1] (APC)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
101911C0 101911C1 101911C2
AATB101911C0EA 271 EUR InStock
AATB101911C0 AATB101911C1 AATB101911C2
Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SJ25C1] (APC)
Anticorps
SJ25C1 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD19 antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD19 antigen
Clonality: Monoclonal
Clone: SJ25C1
Conjugation: APC
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité