Anti-CD38 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIT2] (APC)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
103801C0 103801C1 103801C2
AATB103801C0EA 271 EUR InStock
AATB103801C0 AATB103801C1 AATB103801C2
Anti-CD38 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIT2] (APC)
Anticorps
HIT2 is an anti-human monoclonal antibody that targets the CD38 antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD38 antigen
Clonality: Monoclonal
Clone: HIT2
Conjugation: APC
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: Mouse IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité