Anti-CD27 Mouse Monoclonal Antibody [clone: O323] (iFluor® 405)
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB10271020EA 371 EUR InStock
AATB10271020
Anti-CD27 Mouse Monoclonal Antibody [clone: O323] (iFluor® 405)
Anticorps
O323 is an anti-human monoclonal antibody that is specific for the CD27 antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD27 antigen
Clonality: Monoclonal
Clone: O323
Conjugation: iFluor® 405
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: Mouse IgG1, κ
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité