Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RPA-T4] (iFluor® 405)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
10041020 10041021
AATB10041020EA 371 EUR InStock
AATB10041020 AATB10041021
Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RPA-T4] (iFluor® 405)
Anticorps
RPA-T4 is an anti-human monoclonal antibody that targets the CD4 antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD4 antigen
Clonality: Monoclonal
Clone: RPA-T4
Conjugation: iFluor® 405
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: Mouse IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité