Anti-CD44 Rat Monoclonal Antibody [clone: IM7] (iFluor® 450)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
10441040 10441041
AATB10441040EA 371 EUR InStock
AATB10441040 AATB10441041
Anti-CD44 Rat Monoclonal Antibody [clone: IM7] (iFluor® 450)
Anticorps
IM7 is an anti-human/mouse monoclonal antibody that targets the CD44 antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD44 antigen
Clonality: Monoclonal
Clone: IM7
Conjugation: iFluor® 450
Epitope:
Host: Rat
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité