Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SK3] (iFluor® 700)
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB100420J0EA 371 EUR InStock
AATB100420J0
Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SK3] (iFluor® 700)
Anticorps
SK3 is an anti-human monoclonal antibody that recognises the CD4 antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD4 antigen
Clonality: Monoclonal
Clone: SK3
Conjugation: iFluor® 700
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: Mouse IgG1, κ
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité