Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4H11] (iFluor® 710)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
103400K0 103400K1
AATB103400K0EA 371 EUR InStock
AATB103400K0 AATB103400K1
Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4H11] (iFluor® 710)
Anticorps
4H11 is an anti-human monoclonal antibody that recognises the CD34 antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD34 antigen
Clonality: Monoclonal
Clone: 4H11
Conjugation: iFluor® 710
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: Mouse IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité