Anti-CD44 Rat Monoclonal Antibody [clone: IM7] (iFluor® 750)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
104410L0 104410L1
AATB104410L0EA 371 EUR InStock
AATB104410L0 AATB104410L1
Anti-CD44 Rat Monoclonal Antibody [clone: IM7] (iFluor® 750)
Anticorps
IM7 is an anti-human/mouse monoclonal antibody that targets the CD44 antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD44 antigen
Clonality: Monoclonal
Clone: IM7
Conjugation: iFluor® 750
Epitope:
Host: Rat
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité