Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4H11] (mFluor™ Violet 450)
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB103400Z1EA 1390 EUR InStock
AATB103400Z1 AATB103400Z0
Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4H11] (mFluor™ Violet 450)
Anticorps
4H11 is an anti-human monoclonal antibody that recognises the CD34 antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD34 antigen
Clonality: Monoclonal
Clone: 4H11
Conjugation: mFluor™ Violet 450
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: Mouse IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité