Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RPA-T4] (mFluor™ Violet 450)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
100410Z0 100410Z1
AATB100410Z0EA 371 EUR InStock
AATB100410Z0 AATB100410Z1
Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RPA-T4] (mFluor™ Violet 450)
Anticorps
RPA-T4 is an anti-human monoclonal antibody that targets the CD4 antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD4 antigen
Clonality: Monoclonal
Clone: RPA-T4
Conjugation: mFluor™ Violet 450
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: Mouse IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité