Anti-CD8, alpha chain Mouse Monoclonal Antibody [clone: SK1] (mFluor™ Violet 500)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
10081100 10081101
AATB10081100EA 371 EUR InStock
AATB10081100 AATB10081101
Anti-CD8, alpha chain Mouse Monoclonal Antibody [clone: SK1] (mFluor™ Violet 500)
Anticorps
SK1 is an anti-human monoclonal antibody that is specific for the CD8a antigen.
  • Affinity purified
  • Easily reconstituted
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD8, alpha chain
Clonality: Monoclonal
Clone: SK1
Conjugation: mFluor™ Violet 500
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité