Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: L17F12] (PE/iFluor® 700)

Fournisseur: AAT BIOQUEST
100511X0 100511X1 100511X2
AATB100511X0EA 319 EUR InStock
AATB100511X0 AATB100511X1 AATB100511X2
Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: L17F12] (PE/iFluor® 700)
Anticorps
L17F12 is an anti-human monoclonal antibody that is specific for the CD5 antigen.

  • Particularly useful for flow cytometry

This antibody was purified through affinity chromatography.

Attention: For research use only.

Type: Primary
Antigen: CD5 antigen
Clonality: Monoclonal
Clone: L17F12
Conjugation: PE/iFluor® 700
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité