Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: L17F12] (PerCP/Cy5.5)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
100511U0 100511U1 100511U2
AATB100511U0EA 319 EUR InStock
AATB100511U0 AATB100511U1 AATB100511U2
Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: L17F12] (PerCP/Cy5.5)
Anticorps
L17F12 is an anti-human monoclonal antibody that is specific for the CD5 antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD5 antigen
Clonality: Monoclonal
Clone: L17F12
Conjugation: PerCP/Cy5.5
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité