Anti-CD38 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIT2] (iFluor® 568)
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB103800B1EA 1390 EUR InStock
AATB103800B1 AATB103800B0
Anti-CD38 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIT2] (iFluor® 568)
Anticorps
HIT2 is an anti-human monoclonal antibody that targets the CD38 antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD38
Clonality: Monoclonal
Clone: HIT2
Conjugation: iFluor® 568
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité