Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SJ25C1] (iFluor® 647)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
101910F0 101910F1
AATB101910F0EA 371 EUR InStock
AATB101910F0 AATB101910F1
Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SJ25C1] (iFluor® 647)
Anticorps
SJ25C1 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD19 antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD19
Clonality: Monoclonal
Clone: SJ25C1
Conjugation: iFluor® 647
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité