Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: L17F12] (iFluor® 860)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
100510R0 100510R1
AATB100510R0EA 371 EUR InStock
AATB100510R0 AATB100510R1
Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: L17F12] (iFluor® 860)
Anticorps
L17F12 is an anti-human monoclonal antibody that is specific for the CD5 antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD5
Clonality: Monoclonal
Clone: L17F12
Conjugation: iFluor® 860
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité