Anti-CD14 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 61D3] (mFluor™ Red 700)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
101410V0 101410V1
AATB101410V0EA 371 EUR InStock
AATB101410V0 AATB101410V1
Anti-CD14 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 61D3] (mFluor™ Red 700)
Anticorps
61D3 is an anti-human monoclonal antibody that targets the CD14 antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD14
Clonality: Monoclonal
Clone: 61D3
Conjugation: mFluor™ Red 700
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité