Anti-CD14 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 61D3] (mFluor™ Violet 500)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
10141100 10141101
AATB10141100EA 371 EUR InStock
AATB10141100 AATB10141101
Anti-CD14 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 61D3] (mFluor™ Violet 500)
Anticorps
61D3 is an anti-human monoclonal antibody that targets the CD14 antigen.
  • Affinity purified
  • Easily reconstituted
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD14
Clonality: Monoclonal
Clone: 61D3
Conjugation: mFluor™ Violet 500
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité