Anti-CD45 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2D1] (mFluor™ Violet 510)
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB10454110EA 371 EUR InStock
AATB10454110
Anti-CD45 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2D1] (mFluor™ Violet 510)
Anticorps
2D1 is an anti-human monoclonal antibody that recognizes the CD45 antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD45
Clonality: Monoclonal
Clone: 2D1
Conjugation: mFluor™ Violet 510
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: lgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité