Anti-CD28 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CD28.2] (Pacific Orange)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
102801K0 102801K1
AATB102801K0EA 371 EUR InStock
AATB102801K0 AATB102801K1
Anti-CD28 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CD28.2] (Pacific Orange)
Anticorps
CD28.2 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD28 antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD28
Clonality: Monoclonal
Clone: CD28.2
Conjugation: Pacific Orange
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité