Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHT2] (PE (Phycoerythrin)/iFluor® 750)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
100521R0 100521R1 100521R2
AATB100521R0EA 319 EUR InStock
AATB100521R0 AATB100521R1 AATB100521R2
Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHT2] (PE (Phycoerythrin)/iFluor® 750)
Anticorps
UCHT2 is an anti-human monoclonal antibody that is specific for the CD5 antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD5
Clonality: Monoclonal
Clone: UCHT2
Conjugation: PE (Phycoerythrin)/iFluor® 750
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité