Anti-CD161 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HP-3G10] (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)/Cy5.5®)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
116101U0 116101U1 116101U2
AATB116101U0EA 319 EUR InStock
AATB116101U0 AATB116101U1 AATB116101U2
Anti-CD161 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HP-3G10] (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)/Cy5.5®)
Anticorps
HP-3G10 is an anti-human monoclonal antibody that recognizes the CD161 antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD161
Clonality: Monoclonal
Clone: HP-3G10
Conjugation: PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)/Cy5.5®
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité