Pipette adapters
Fournisseur: MARIENFELD
5833000 5833001
MARI5833000EA 103 EUR InStock
MARI5833000 MARI5833001
Pipette adapters
Pipettes
Adapters made of PS. Suitable for tubings for blood diluting pipettes and haemoglobin pipettes.
Not registered for in vitro diagnostic use within the EU.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité