L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bizflame™ Work Shirts
Fournisseur: Portwest
FR69NARL FR69NARM FR69NARS FR69NARXL FR69NARXXL FR69NARXXXL
PRTWFR69NARLEA 50.8 EUR InStock
PRTWFR69NARL PRTWFR69NARM PRTWFR69NARS PRTWFR69NARXL PRTWFR69NARXXL PRTWFR69NARXXXL
Bizflame™ Work Shirts
Tenue de travail
Offering a more formal look, this lightweight long sleeve shirt protects against heat, flame, anti-static, and light chemical hazards.
  • Protects against radiant and convective heat
  • Lightweight and comfortable
  • Chest pockets with stud closure
  • Concealed stud front for easy access
  • Stud adjustable cuffs for a secure fit
  • Shirt tail hem stays tucked in
  • Two pockets for secure storage
The concealed stud front fastening enhances the professional appearance while also offering maximum FR protection and all day comfort. Recommended for use in dry, indoorMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité