Bizflame™ Rain FR Multi Protection Bomber Jackets
Fournisseur: Portwest
S783NAR4XL S783NAR5XL S783NAR6XL S783NARL S783NARM S783NARS S783NARXL S783NARXXL S783NARXXXL
PRTWS783NAR4XLEA 146 EUR InStock
PRTWS783NAR4XL PRTWS783NAR5XL PRTWS783NAR6XL PRTWS783NARL PRTWS783NARM PRTWS783NARS PRTWS783NARXL PRTWS783NARXXL PRTWS783NARXXXL
Bizflame™ Rain FR Multi Protection Bomber Jackets
Tenue de travail
EN certified, this industry leading flame-resistant jacket is ideal for multi-risk environments.
  • Flame-resistant, treated waterproof fabric prevents water penetration
  • Internal chest pocket
  • Fully lined and padded to trap the heat and increase warmth
  • Hook and loop cuffs for a secure fit
  • Storm flap front to protect against the elements
  • External standards label for quick identification of protection levels
  • Anti-static
The comfortable fit provides the perfect solution for all day wear in cold, wet, and hazardous conditions.
Certifications: EN ISO 14116 Index 3. EN 1149 -5. EN 13034 Type PB [6]. EN 343 Class 3:1 X.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité