ESD Occupational Shoes, Lace-up, Ronan XXF GTX O2 WR CI Low
Fournisseur: ELTEN GMBH
972620/45 972620/46 972620/47 972620/48 972620/35 972620/36 972620/37 972620/38 972620/39 972620/40 972620/41 972620/42 972620/43 972620/44
ELTN972620/45EA 0 EUR InStock
ELTN972620/45 ELTN972620/46 ELTN972620/47 ELTN972620/48 ELTN972620/35 ELTN972620/36 ELTN972620/37 ELTN972620/38 ELTN972620/39 ELTN972620/40 ELTN972620/41 ELTN972620/42 ELTN972620/43 ELTN972620/44
ESD Occupational Shoes, Lace-up, Ronan XXF GTX O2 WR CI Low
Chaussures et bottes
ESD work shoe made from hydrophobized nubuck leather and a PU/PU sole (Wellmaxx Flex).
  • Full, padded bellows tongue
  • All weather Gore-Tex performance membrane
  • Full-length inlay sole ESD PRO black
  • Soft fleece ESD insole
Suitable for indoors and outdoors, areas where exposure to moisture is expected (O2), areas where there is no risk of falling heavy objects, areas where there is a risk of electrostatic discharge (ESDS/ESD).
Colour: Dark grey
Certifications: EN ISO 20347 O2 WR/FO/SR/CI, form A.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité