ESD Occupational Ankle Boots, Lace-Up, Enya XXF GTX Mid O2 WR CI
Fournisseur: ELTEN GMBH
974670/35 974670/36 974670/37 974670/38 974670/39 974670/40 974670/41 974670/42
ELTN974670/35EA 0 EUR InStock
ELTN974670/35 ELTN974670/36 ELTN974670/37 ELTN974670/38 ELTN974670/39 ELTN974670/40 ELTN974670/41 ELTN974670/42
ESD Occupational Ankle Boots, Lace-Up, Enya XXF GTX Mid O2 WR CI
Chaussures et bottes
ESD work boot made from hydrophobised suede and hydrophobised textile upper and a PU/PU sole (Wellmaxx Flex).
  • Full, padded bellows tongue
  • All weather Gore-Tex performance membrane
  • Full-length inlay sole ESD PRO Lady grey
  • Soft fleece ESD insole
Suitable for indoors and outdoors, areas where exposure to moisture is expected (O2), areas where there is no risk of falling heavy objects, areas where there is a risk of electrostatic discharge (ESDS/ESD).
Colour: Grey
Certifications: EN ISO 20347 O2 WR/FO/CI/SR, form B.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité