L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
ESD Safety Ankle Boots, Lacing Sytem, Terence XXG Pro Pro Boa® Mid S3
Fournisseur: ELTEN
768891/39 768891/40 768891/41 768891/42 768891/43 768891/44 768891/48 768891/45 768891/46 768891/47
ELTN768891/39EA 149.9 EUR InStock
ELTN768891/39 ELTN768891/40 ELTN768891/41 ELTN768891/42 ELTN768891/43 ELTN768891/44 ELTN768891/48 ELTN768891/45 ELTN768891/46 ELTN768891/47
ESD Safety Ankle Boots, Lacing Sytem, Terence XXG Pro Pro Boa® Mid S3
Chaussures et bottes
ESD safety ankle boot made from cowhide leather uper and a rubber/PU sole (Wellmaxx Grip).
  • Fabric lining for natural ventilation
  • Full, padded bellows tongue
  • Full-length inlay sole ESD PRO black
  • Boa® fit lacing system
  • Non-metallic, penetration-resistant midsole
  • Composite toe cap
  • TPU scuff cap
Indoors and outdoors. Areas where exposure to moisture is expected (S2). Areas where there is a risk of penetration from pointed and sharp objects (S3). Areas where there is a risk of electrostatic discharge (ESDS/ESD). Workplaces on hard undergrounds: TheMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité