L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
ESD Safety Ankle Boots, Zipper, Jori jo_Tough Mid S3
Fournisseur: ELTEN
18491/36 18491/37 18491/38 18491/39 18491/40 18491/41 18491/42 18491/43 18491/44 18491/45 18491/46 18491/47 18491/48
ELTN18491/36EA 0 EUR InStock
ELTN18491/36 ELTN18491/37 ELTN18491/38 ELTN18491/39 ELTN18491/40 ELTN18491/41 ELTN18491/42 ELTN18491/43 ELTN18491/44 ELTN18491/45 ELTN18491/46 ELTN18491/47 ELTN18491/48
ESD Safety Ankle Boots, Zipper, Jori jo_Tough Mid S3
Chaussures et bottes
Warm ESD safety boot made from cowhide leather upper and a PU/PU sole (jo_Explore).
  • Woven lambskin Virgin wool
  • Full-length warm fleece ESD inlay sole
  • Soft fleece ESD insole
  • Steel midsole
  • Steel toe cap
  • PU scuff cap
Suitable for indoors and outdoors, areas where exposure to moisture is expected (S2), areas where there is a risk of penetration from pointed and sharp objects (S3), areas where there is a risk of electrostatic discharge (ESDS/ESD).
Colour: Black
Certifications: EN ISO 20345 S3 CI/FO/LG/SR, form C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité