L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
ESD Safety Shoes, Lacing Sytem, Matthew Pro Boa® GTX Low S3 CI Type 3
Fournisseur: ELTEN
1728503/36 1728503/37 1728503/38 1728503/39 7285503/48 7285503/40 7285503/41 7285503/42 7285503/43 7285503/44 7285503/45 7285503/46 7285503/47
ELTN1728503/36EA 129.9 EUR InStock
ELTN1728503/36 ELTN1728503/37 ELTN1728503/38 ELTN1728503/39 ELTN7285503/48 ELTN7285503/40 ELTN7285503/41 ELTN7285503/42 ELTN7285503/43 ELTN7285503/44 ELTN7285503/45 ELTN7285503/46 ELTN7285503/47
ESD Safety Shoes, Lacing Sytem, Matthew Pro Boa® GTX Low S3 CI Type 3
Chaussures et bottes
ESD safety shoe made from hydrophobised microfibre/hydrophobised textile Cordura® upper and a PU/PU sole (Ergo-Active 2). Type 3: For narrow feet with medium toe length, narrow ball and heel width, medium ball angle.
  • Gore-Tex Crosstech® membrane
  • Full, padded bellows tongue
  • Semi-orthopaedic inlay sole ESD black
  • Boa® fit lacing system
  • Non-metallic, penetration-resistant midsole
  • Steel toe cap
  • TPU scuff cap
Suitable for indoors and outdoors, for areas with exposure to moisture (S2), risk of electrostatic discharge (ESDS/ESD) and areas where there is riskMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité