Mésitylène ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
92512.260EA 37.1 EUR InStock
92512.260 92512.320 92512.460
Mésitylène ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Mésitylène
Formule: C₉H₁₂
Point d'ébullition: 165 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 0.8637 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008538
Numéro CAS: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
ONU: 2325
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05934
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay ≥ 98,0 %
Identification (IR) Passes test
Density (20/4) 0,864 - 0,866
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité