Sodium-3-mercapto-1-propanesulphonate 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR1011021-2.5K OR1011021-500G
APOSOR1011021-2.5KEA 867 EUR InStock
APOSOR1011021-2.5K APOSOR1011021-500G
Sodium-3-mercapto-1-propanesulphonate 90%
Sodium-3-mercapto-1-propanesulphonate
Formule: C₃H₈O₃S₂
Point de fusion: 220 °C
Numéro MDL: MFCD00043148
Numéro CAS: 17636-10-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité