Ethidium homodimer I 2 mM dans le DMSO ≥95% (par CCM), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
E1903-.5MLEA 359 EUR InStock
E1903-.5ML
Ethidium homodimer I 2 mM dans le DMSO ≥95% (par CCM), Sigma-Aldrich®
Ethidium homodimer I
Ethidium homodimer is a red fluorescent dye. It cannot cross an intact plasma membrane, but can easily pass through a damaged plasma membrane. Ethidium homodimer is used to check membrane integrity. One molecule of EthD-1 will non-selectively bind four base pairs in dsDNA.
  • Ethidium homodimer I solution has been used to check membrane integrity in sperms
  • Stains ssDNA, dsDNA, RNA, oligonucleotides, and triplex DNA structures
  • Used to detect DNA in solution
Formule: C₄₆H₅₀Cl₄N₈
MW: 856,75 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00210948
Numéro CAS: 61926-22-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/87/26659987.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Red
Appearance (Form) Liquid
E
Lambda Max at 490-496, in H2O
Run on Ethidium Homodimer before dissolution in DMSO
≥9000
Wavelength
Lambda Max
490 - 496 nm
Purity (TLC)
Run on Ethidium Homodimer before dissolution in DMSO
≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité