Violet cristallisé solution, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
Synonyms: Violet Base 3Violet de gentianeCI 42555Chlorure de 4-[4,4'-bis(diméthylamino) benzhydrylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-llidène]diméthylammonium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ500
HT901-8FOZEA 70.7 EUR InStock
HT901-8FOZ
Violet cristallisé solution, Sigma-Aldrich®
Violet cristallisé
Kit component of Gram Stain kits HT90A and HT90T (for staining of heat-fixed films and tissue, respectively).
HT901 is composed of 2.3% certified crystal violet, 0.1% ammonium oxalate monohydrate, and 20% ethyl alcohol, SD3A.
Formule: C₂₅H₃₀ClN₃
MW: 407,99 g/mol
Point d'éclair: 37,8 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00011750
Numéro CAS: 548-62-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/06/26660206.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Purple/Violet
Appearance (Form) Solution
Appearance (Turbidity)
Essentially free of particles/precipitate
Clear
Performance Conforms
Gram positive organisms are purple-black in both bacteriology smears and tissue sections; Gram negative organisms are red in both bacteriology smears and tissue sections.
Expiration Date Period 24 months
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité