Acide dodécanesulfonique-1 sel de sodium
Fournisseur: ACSD
ACSDSB48924.100MGEA 115 EUR InStock
ACSDSB48924.100MG
Acide dodécanesulfonique-1 sel de sodium
Acide dodécanesulfonique-1 sel de sodium
Formule: C₁₂H₂₅NaO₃S
MW: 272,38 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007527
Numéro CAS: 2386-53-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité