trans-4-Stilbenemethanol
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
262013-1GEA 144 EUR InStock
262013-1G
trans-4-Stilbenemethanol
trans-4-Stilbenemethanol
Formule: C₁₅H₁₄O
MW: 210,27 g/mol
Point de fusion: 155,..160 °C (lit.)                      
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00011548
Numéro CAS: 101093-37-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) White to Yellow
Appearance (Form) Powder or Crystals
Infrared spectrum Conforms to Structure
Purity (GC) ≥96.5%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité