L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
PluripetPro Variable Volume Micropipettes
Fournisseur: KARTELL
1296003 1319003 1300003 1321003 1301003 1322003 1325003 1329003
KART1296003EA 309 EUR InStock
KART1296003 KART1319003 KART1300003 KART1321003 KART1301003 KART1322003 KART1325003 KART1329003
PluripetPro Variable Volume Micropipettes
Pipettes Pipetteurs
μAir™ technology ensures high precision, exceeding ISO 8655 standards, by minimising dead air space between the piston and liquid in the tip. This technology reduces the air compression and allows the user to achieve greater precision during laboratory practices.
  • Totally autoclavable at 121 °C for 20 minutes
  • Patented UniCal® technology facilitates quick recalibration in a single operation
  • Ultra soft plunger force greatly improves user comfort throughout extended use
  • Smooth outer surface allows easy cleaning
  • Premium aesthetics and build quality
  • Ultra
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité