Acide tricyclo[3.3.1.03,7]nonane-3-carboxylique 97%
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
276235-1GEA 305 EUR InStock
276235-1G
Acide tricyclo[3.3.1.03,7]nonane-3-carboxylique 97%
Acide tricyclo[3.3.1.03,7]nonane-3-carboxylique
Building block for 'Anti-Bredt' strained molecules.
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Point de fusion: 105,..107 °C (lit.)                      
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00213463
Numéro CAS: 16200-53-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) White
Appearance (Form) Powder or Crystals
Infrared spectrum Conforms to Structure
Purity (Titration by NAOH) 96.5 - 103.5%
GC (area %) ≥96.5%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité