Phénol
Fournisseur: ACTIVE MOTIF
Synonyms: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
F330654.L5 F330654.L1
ACSDF330654.L5EA 345 EUR InStock
ACSDF330654.L5 ACSDF330654.L1
Phénol
Phénol
Formule: C₆H₅OH
MW: 94,11 g/mol
Densité: 1 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00002143
Numéro CAS: 108-95-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité