DMEM with 4500 mg/L D-Glucose
Fournisseur: STEMCELL Technologies
STMC36250EA 49 EUR InStock
STMC36250
DMEM with 4500 mg/L D-Glucose
Milieux de culture cellulaire
Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) with 4500 mg/l D-glucose.
Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) with 4500 mg/l D­glucose is recommended for a wide variety of cell culture applications. Selection of suitable nutrient medium is dependent on type of cell, conditions of culture, and degree of chemical definition required for the cell culture application.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité